Få mere at vide
2-Bromo-N-methylanilin, 95%
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-N-methylaniline |
| Farve | Brun |
| Tæthed | 1.589 g/mL |
| Kogepunkt | 107 °C til 109 °C (12 mmHg) |
| Flammepunkt | 103 °C (95 °C) |
| Brydningsindeks | 1.607 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-bromo-n-methylbenzenamine, acmc-20abqa, o-bromo-n-methylaniline, n-methyl-2-bromoaniline, benzenamine,2-bromo-n-methyl, 2-bromo-n-methylaniline, benzenamine, 2-bromo-n-methyl |
| Formel vægt | 186.05 |
| Procent renhed | 95% |
| Mehr anzeigen |