Få mere at vide
2-Bromo-N-methylanilin, 95%
Artikelnummer. 15411328
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15411328 1 g 1g
15431328 250 mg 250mg
15421328 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15411328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55166.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6832-87-7 | C7H8BrN | 186,052 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6832-87-7
Molekylær formel C7H8BrN
Molekylvægt (g/mol) 186.052
MDL nummer MFCD06798064
InChI nøgle SMVIAQFTVWDWDS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 334086
IUPAC navn 2-brom-N-methylanilin
SMIL CNC1=CC=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-N-methylaniline
Farve Brun
Tæthed 1.589 g/mL
Kogepunkt 107°C to 109°C (12 mmHg)
Flammepunkt 103°C (217°F)
Brydningsindeks 1.607
Mængde 1 g
Synonym 2-bromo-n-methylbenzenamine, acmc-20abqa, o-bromo-n-methylaniline, n-methyl-2-bromoaniline, benzenamine,2-bromo-n-methyl, 2-bromo-n-methylaniline, benzenamine, 2-bromo-n-methyl
Formel vægt 186.05
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske