Få mere at vide
2-Brom-alfa-methylbenzylalkohol, 99%
Artikelnummer. 10616254 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10616254 1 g Glasflaske 1g
10573754 5 g Glasflaske 5g
10483105 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10616254 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 393640010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
CAS: 5411-56-3 | C8H9BrO | 201,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5411-56-3
Molekylær formel C8H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 201.06
MDL nummer MFCD00065001
InChI nøgle DZLZSFZSPIUINR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-bromophenyl ethanol, 2-bromo-alpha-methylbenzyl alcohol, 1-2-bromophenyl ethan-1-ol, 1-2'-bromophenyl-1-hydroxyethane, acmc-209wki, o-bromo-1-phenylethanol, o-bromo-1-phenyl ethanol, acmc-209y6n, 1-2-bro-mophenyl ethanol, 1-2-bromo-phenyl-ethanol
PubChem CID 95455
IUPAC navn 1-(2-bromphenyl)ethanol
SMIL CC(C1=CC=CC=C1Br)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 54°C to 56°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4CH(OH)CH3
Brydningsindeks 1.5590 to 1.5610 (20°C, 589nm)
Mængde 1 g
Formel vægt 201.06
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-a-methylbenzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.