Få mere at vide
2-brom-6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10797295
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10797295 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10555174 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10797295 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC58210DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 892502-16-8
Molekylær formel C10H12BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 258.115
MDL nummer MFCD12198112
InChI nøgle VLEKIKTZHYMZEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine, 2-bromo-6-oxan-4-yloxy pyridine, 2-bromo-6-oxan-4-yl oxy pyridine, 2-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy-6-bromopyridine
PubChem CID 43811040
IUPAC navn 2-brom-6-(oxan-4-yloxy)pyridin
SMIL C1COCCC1OC2=NC(=CC=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyridine
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 258.11
Procent renhed 97%