Få mere at vide
2-brom-6-nitrotoluen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10577434 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10577434 5 g Glasflaske 5g
10102954 1 g Glasflaske 1g
10433194 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10577434 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398420050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 55289-35-5 | Molekylformel: C7H6BrNO2 | Molekylvægt: 216,03 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55289-35-5
Molekylær formel C7H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 216.03
MDL nummer MFCD00009792
InChI nøgle LYTNSGFSAXWBCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-nitrotoluene, 6-bromo-2-nitrotoluene, 3-bromo-2-methylnitrobenzene, 1-bromo-2-methyl-3-nitro-benzene, benzene, 1-bromo-2-methyl-3-nitro, bromo 2--6-nitrotoluene, 2-bromo-6-nitrotoluene,2-nitro-6-bromotoluene, 3-bromo-2-methyl-1-nitrobenzene, 1-brom-2-methyl-3-nitrobenzol, pubchem3823
PubChem CID 123537
IUPAC navn 1-brom-2-methyl-3-nitrobenzen
SMIL CC1=C(C=CC=C1Br)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-nitrotoluene
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 38 °C til 41 °C
Farve Beige til Brun
Tæthed 113g/mL
Kogepunkt 143 °C (22,0 mmHg)
Flammepunkt 113 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H3(CH3)NO2
Mængde 5 g
Formel vægt 216.03
Procent renhed 98%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-6-nitrotoluene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.