Få mere at vide
2-Brom-6-nitrotoluen, 98%
Artikelnummer. 11460227
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460227 25 g 25g
11440227 1 g 1g
11450227 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460227 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21658.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 55289-35-5 | C7H6BrNO2 | 216,034 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55289-35-5
Molekylær formel C7H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 216.034
MDL nummer MFCD00009792
InChI nøgle LYTNSGFSAXWBCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-nitrotoluene, 6-bromo-2-nitrotoluene, 3-bromo-2-methylnitrobenzene, 1-bromo-2-methyl-3-nitro-benzene, benzene, 1-bromo-2-methyl-3-nitro, bromo 2--6-nitrotoluene, 2-bromo-6-nitrotoluene,2-nitro-6-bromotoluene, 3-bromo-2-methyl-1-nitrobenzene, 1-brom-2-methyl-3-nitrobenzol, pubchem3823
PubChem CID 123537
IUPAC navn 1-brom-2-methyl-3-nitrobenzen
SMIL CC1=C(C=CC=C1Br)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-nitrotoluene
Smeltepunkt 37 °C til 42 °C
Kogepunkt 108 °C til 110 °C (3,3 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 25 g
Beilstein 2502581
Formel vægt 216.04
Procent renhed 98%