Få mere at vide
2-Brom-6-nitrotoluen, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-6-nitrotoluene |
| Smeltepunkt | 37°C to 42°C |
| Kogepunkt | 108°C to 110°C (3.3 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2502581 |
| Formel vægt | 216.04 |
| Procent renhed | 98% |