Få mere at vide
2-brom-6-nitro-4-(trifluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10396884
Skift visning
Mængde:
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10396884 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
1 options
Artikelnummer. 10396884 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB04900EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
CAS 113170-71-1
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C7H4BrF3N2O2
MDL nummer MFCD00042151
Mængde 10 g
Synonym 2-bromo-6-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzotrifluoride, 6-bromo-2-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, pubchem2809, 2-bromo-6-nitro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 2-bromo-6-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, benzenamine,2-bromo-6-nitro-4-trifluoromethyl, benzenamine, 2-bromo-6-nitro-4-trifluoromethyl
InChI nøgle ZUZMWPRSGJTLHW-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=C(Br)C=C(C=C1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
IUPAC navn 2-brom-6-nitro-4-(trifluormethyl)anilin
Molekylvægt (g/mol) 285.02
PubChem CID 145492
Formel vægt 285.02
Procent renhed 97%