Få mere at vide
2-Bromo-6-methoxybenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 15484197
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15484197 5 g 5g
15474197 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15484197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31604.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 31786-45-5 | C8H7BrO3 | 231.045 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31786-45-5
Molekylær formel C8H7BrO3
Molekylvægt (g/mol) 231.045
MDL nummer MFCD00800732
InChI nøgle BNYFDICJYCBPRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 2-bromo-6-methoxy, pubchem11265, acmc-209hoz, ksc494q5t
PubChem CID 11117881
IUPAC navn 2-brom-6-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=C(C(=CC=C1)Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-methoxybenzoic acid
Mængde 5 g
Formel vægt 231.05
Procent renhed 98%