Få mere at vide
2-Bromo-6-fluorotoluene, 98%
Artikelnummer. 11331937
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 11331937
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L07511.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1422-54-4 | C7H6BrF | 189.027 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1422-54-4
Molekylær formel C7H6BrF
Molekylvægt (g/mol) 189.027
MDL nummer MFCD00051438
InChI nøgle DJGXPFQIMLEVPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-fluorotoluene, 2-fluoro-6-bromotoluene, 1-bromo-3-fluoro-2-methyl-benzene, 6-bromo-2-fluorotoluene, 2-fluoro-6-bromo toluene, benzene, 1-bromo-3-fluoro-2-methyl, pubchem3236, acmc-1bwk3, 2-bromo-6-fluoro-toluene
PubChem CID 2736335
IUPAC navn 1-bromo-3-fluoro-2-methylbenzene
SMIL CC1=C(C=CC=C1Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-fluorotoluene
Tæthed 1.53
Kogepunkt 180°C
Flammepunkt 76°C (168°F)
Brydningsindeks 1.533
Mængde 2 g
Beilstein 2433658
Formel vægt 189.03
Procent renhed 98%