Få mere at vide
2-Bromo-6-fluorobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15483447
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15483447 250 mg 250mg
11421230 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26337.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 261951-85-3
Molekylær formel C7H3BrF4
Molekylvægt (g/mol) 242.999
MDL nummer MFCD01631569
InChI nøgle LOXSSZUHCPBDMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-fluorobenzotrifluoride, 1-bromo-3-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, 3-fluoro-2-trifluoromethyl bromobenzene, benzene, 1-bromo-3-fluoro-2-trifluoromethyl, 2-bromo-alpha,alpha,alpha,6-tetrafluorotoluene, 1-bromo-3-fluoro-2-trifluoromethyl-benzene, pubchem1638, 2-bromo-6-fluorobenzo trifluoride
PubChem CID 2773345
IUPAC navn 1-bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Br)C(F)(F)F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-fluorobenzotrifluoride
Brydningsindeks 1.472
Mængde 250 mg
Formel vægt 243
Procent renhed 97%