Få mere at vide
2-Bromo-6-fluorobenzoic acid, 97%
Artikelnummer. 15467758
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467758 1 g 1g
15477758 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467758 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61251.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2252-37-1 | C7H4BrFO2 | 219.009 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2252-37-1
Molekylær formel C7H4BrFO2
Molekylvægt (g/mol) 219.009
MDL nummer MFCD01569539
InChI nøgle MDAZJVAIZVUWDE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-6-bromobenzoic acid, 6-bromo-2-fluorobenzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-6-fluoro, 2-bromo-6-fluorobenzoicacid, 2-bromo-6-fluoro-benzoic acid, buttpark 24\01-96, pubchem1317, 2-bromo-6-fluorobenzoic, intermediates-zcf02603, acmc-209fx2
PubChem CID 302621
IUPAC navn 2-brom-6-fluorbenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Br)C(=O)O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-fluorobenzoic acid
Smeltepunkt 154°C to 158°C
Mængde 1 g
Formel vægt 219.01
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof