Få mere at vide
2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 15421999
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15421999 5 g 5g
15431999 25 g 25g
15441999 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15421999 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64689.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 360575-28-6 | C7H4BrFO | 203.01 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer område.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt
, der anvendes i organisk syntese agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffer område.
Opløselighed Lidt opløseligt
i vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares mørkt. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 360575-28-6
Molekylær formel C7H4BrFO
Molekylvægt (g/mol) 203.01
MDL nummer MFCD03407341
InChI nøgle PJNILWKRAKKEQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-fluorobenzaldehyde, 2-bromo-6-fluorobenzenecarbaldehyde, 2-bromo-6-fluoro-benzaldehyde, 2-fluoro-6-bromobenzaldehyde, 6-fluoro-2-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-6-fluoro, pubchem1419, acmc-1afpf, ksc497k8t
PubChem CID 22473977
IUPAC navn 2-brom-6-fluorbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Br)C=O)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde
Smeltepunkt 43°C to 47°C
Tæthed 1.70 g/mL
Kogepunkt 100°C to 102°C (8 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Beilstein 2573976
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 203.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof