Få mere at vide
2-Bromo-6-fluoroaniline, 98+%
Artikelnummer. p-7028451
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11424350
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H25774.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 65896-11-9 | C6H5BrFN | 190.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65896-11-9
Molekylær formel C6H5BrFN
Molekylvægt (g/mol) 190.02
MDL nummer MFCD01310982
InChI nøgle ALZFPYUPNVLVQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2-bromo-6-fluoro, 2-bromo-6-fluoro-phenylamine, 2-bromo-6-fluorobenzenamine, 2-bromo-6-fluoro-aniline, 2-bromo-6-fluoro aniline, 2-bromo-6-fluorophenylamine, pubchem2923, acmc-209nsu, 2-bromo-6-flouroaniline, ksc493o8h
PubChem CID 2782940
IUPAC navn 2-brom-6-fluoranilin
SMIL NC1=C(F)C=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-fluoroaniline
Tæthed 1.674
Brydningsindeks 1.582
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 8541957
Formel vægt 190.01
Procent renhed ≥98%