Få mere at vide
2-Bromo-6-fluoroaniline, 98+%
Artikelnummer. 11424350
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424350 5 g 5g
11434350 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11424350 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25774.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 65896-11-9 | C6H5BrFN | 190.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65896-11-9
Molekylær formel C6H5BrFN
Molekylvægt (g/mol) 190.02
MDL nummer MFCD01310982
InChI nøgle ALZFPYUPNVLVQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2-bromo-6-fluoro, 2-bromo-6-fluoro-phenylamine, 2-bromo-6-fluorobenzenamine, 2-bromo-6-fluoro-aniline, 2-bromo-6-fluoro aniline, 2-bromo-6-fluorophenylamine, pubchem2923, acmc-209nsu, 2-bromo-6-flouroaniline, ksc493o8h
PubChem CID 2782940
IUPAC navn 2-brom-6-fluoranilin
SMIL NC1=C(F)C=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-fluoroaniline
Tæthed 1.674
Brydningsindeks 1.582
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 8541957
Formel vægt 190.01
Procent renhed ≥98%