Få mere at vide
2'-brom-6'-fluoracetophenon, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488888
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488888 1 g 1g
15408898 250 mg 250mg
15498888 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488888 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62361.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 928715-37-1 | C8H6BrFO | 217.037 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 928715-37-1
Molekylær formel C8H6BrFO
Molekylvægt (g/mol) 217.037
InChI nøgle ZTLLHQUYOLPVAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-bromo-6-fluorophenyl ethanone, 2'-bromo-6'-fluoroacetophenone, 1-2-bromo-6-fluorophenyl ethan-1-one, 1-2-bromo-6-fluoro-phenyl ethanone, ethanone, 1-2-bromo-6-fluorophenyl
PubChem CID 66570680
IUPAC navn 1-(2-brom-6-fluorphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=C(C=CC=C1Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Bromo-6'-fluoroacetophenone
Mængde 1 g
Formel vægt 217.04
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof