Få mere at vide
2-Bromo-6-chlorobenzoic acid, 98%
Artikelnummer. 15464977
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15464977 5 g 5g
15454977 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32269.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 93224-85-2 | C7H4BrClO2 | 235.461 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93224-85-2
Molekylær formel C7H4BrClO2
Molekylvægt (g/mol) 235.461
MDL nummer MFCD00672929
InChI nøgle URGXUQODOUMRFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-2-chlorobenzoic acid, 2-chloro-6-bromobenzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-6-chloro, 2-bromo-6-chloro-benzoic acid, buttpark 51\01-28, akos msc-0781, 2-bromo-6-chlorobenzoicacid, pubchem4048, acmc-209rkm, 2-chloro-6-bromobenzoic
PubChem CID 33125
IUPAC navn 2-brom-6-chlorbenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Br)C(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-chlorobenzoic acid
Smeltepunkt 148°C to 150°C
Mængde 5 g
Formel vægt 235.47
Procent renhed 98%