Få mere at vide
2-Brom-6-klorobenzaldehyd, 98%
Artikelnummer. 15431889
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15431889 5 g 5g
15441889 250 mg 250mg
15421889 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431889 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64605.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
CAS: 64622-16-8 | C7H4BrClO | 219,462 g/mol
2-Brom-6-chlorbenzaldehyd spiller en vigtig rolle som en linker, hvilket giver højere selektivitet og reaktivitet i Buchwald CN-bindingsdannende reaktion for at fremstille Brutons tyrosinkinaseinhibitor.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Brom-6-chlorbenzaldehyd spiller en vigtig rolle som en linker, hvilket giver højere selektivitet og reaktivitet i Buchwald CN-bindingsdannende reaktion for at fremstille ′Brutons tyrosinkinaseinhibitor.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64622-16-8
Molekylær formel C7H4BrClO
Molekylvægt (g/mol) 219.462
MDL nummer MFCD00266792
InChI nøgle NUGMENVSVAURGO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-6-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-6-chloro, 2-bromo-6-chloro-benzaldehyde
PubChem CID 13524042
IUPAC navn 2-brom-6-chlorbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Br)C=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde
Smeltepunkt 81 °C til 86 °C
Mængde 5 g
Beilstein 2613087
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 219.46
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof