Få mere at vide
2-brom-5-(trifluormethyl)phenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15401029
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15401029 5 g 5g
15411029 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15401029 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64009.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 402-05-1 | C7H4BrF3O | 241.007 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 402-05-1
Molekylær formel C7H4BrF3O
Molekylvægt (g/mol) 241.007
MDL nummer MFCD09261190
InChI nøgle INHVNZLKNPJCJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-trifluoromethyl phenol, phenol, 2-bromo-5-trifluoromethyl, acmc-209jbu, phenol,2-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-hydroxybenzotrifluoride, 4-bromo-3-hydroxybenzotrifluoride
PubChem CID 21914470
IUPAC navn 2-brom-5-(trifluormethyl)phenol
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenol
Farve Brun
Mængde 5 g
FN nummer UN3265
Formel vægt 241.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske