Få mere at vide
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11396559
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396559 1 g 1g
11306569 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396559 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26176.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 176225-08-4
Molekylær formel C7H3BrClF3O2S
Molekylvægt (g/mol) 323.508
MDL nummer MFCD03094395
InChI nøgle CBIFOAHDKKGDAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 4-bromo-3-chlorosulphonyl benzotrifluoride, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, pubchem11717, acmc-1c27d, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, benzenesulfonylchloride,2-bromo-5-trifluoromethyl
PubChem CID 2778613
IUPAC navn 2-bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Tæthed 1.854
Kogepunkt 230°C to 231°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.529
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 323.52
Procent renhed 97%