Få mere at vide
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyd, 97%
Artikelnummer. 15443387
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15443387 250 mg 250mg
11342089 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26109.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 102684-91-3 | C8H4BrF3O | 253,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102684-91-3
Molekylær formel C8H4BrF3O
Molekylvægt (g/mol) 253.02
MDL nummer MFCD04973760
InChI nøgle CSOBJYGHQOLWOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-trifluoromethyl benzaldehyde, 4-bromo-3-formylbenzotrifluoride, 2-bromo-5-1,1-dimethylethyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-5-1,1-dimethylethyl, benzaldehyde, 2-bromo-5-trifluoromethyl, paragos 530289, pubchem1428, pubchem4179, ksc498c1d, bromo 5-trifluoromethyl benzaldehyde
PubChem CID 7018047
IUPAC navn 2-brom-5-(trifluormethyl)benzaldehyd
SMIL FC(F)(F)C1=CC(C=O)=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Brydningsindeks 1.511
Mængde 250 mg
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 253.02
Procent renhed 98%