Få mere at vide
2-Bromo-5-(trifluormethyl)anilin, 97%
Artikelnummer. 11413408
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11413408 25 g 25g
11493398 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11413408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17810.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 454-79-5 | C7H5BrF3N | 240,023 g/mol
2-brom-5-(trifluormethyl)anilin anvendes til syntese og biokemisk evaluering af serier af inhibitorer af hepatitis C-virus (HCV) NS3-protease.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-brom-5-(trifluormethyl)anilin anvendes til syntese og biokemisk evaluering af serier af
inhibitorer af hepatitis C-virus (HCV) NS3-protease.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 454-79-5
Molekylær formel C7H5BrF3N
Molekylvægt (g/mol) 240.023
MDL nummer MFCD00007637
InChI nøgle PZDVFXUBTKPFSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-trifluoromethyl aniline, 3-amino-4-bromobenzotrifluoride, 2-bromo-5-trifluoromethyl benzenamine, 2-bromo-5-trifluoromethylphenylamine, 2-amino-1-bromo-4-trifluoromethylbenzene, 2-amino-4-trifluoromethylbromobenzene, 6-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluidine, 3-amino-4-bromo trifluoromethyl benzene, benzenamine, 2-bromo-5-trifluoromethyl, 4-bromo-3-aminobenzotrifluoride
PubChem CID 67989
IUPAC navn 2-brom-5-(trifluormethyl)anilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-(trifluoromethyl)aniline
Tæthed 1.675
Kogepunkt 81 °C til 82 °C (5 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.522
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2094535
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 240.03
Procent renhed 97%