Få mere at vide
2-Brom-5-nitroanisol, 98%
Artikelnummer. 11477006
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477006 2 g 2g
11487006 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477006 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25331.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 77337-82-7 | C7H6BrNO3 | 232,033 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77337-82-7
Molekylær formel C7H6BrNO3
Molekylvægt (g/mol) 232.033
MDL nummer MFCD00041250
InChI nøgle NTKADLOYTKVXQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-nitroanisole, 4-bromo-3-methoxynitrobenzene, 2-bromo-5-nitroanisol, benzene, 1-bromo-2-methoxy-4-nitro, 1-bromo-2-methoxy-4-nitro-benzene, zlchem 673, pubchem2536, 2-bromo 5-nitro anisole, 2-bromo-5-nitro-anisole, 2-bromo-5-nitro anisole
PubChem CID 101293
IUPAC navn 1-brom-2-methoxy-4-nitrobenzen
SMIL COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-nitroanisole
Smeltepunkt 102°C to 107°C
Mængde 2 g
Beilstein 2520496
Formel vægt 232.03
Procent renhed 98%