Få mere at vide
2-Bromo-5-nitroaniline, 98%
Artikelnummer. 10738932 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10738932
Brand: Thermo Scientific Acros 334860050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10403-47-1 | C6H5BrN2O2 | 217.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10403-47-1
Molekylær formel C6H5BrN2O2
Molekylvægt (g/mol) 217.02
MDL nummer MFCD00051578
InChI nøgle BAAUCXCLMDAZEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2-bromo-5-nitro, 2-bromo-5-nitrobenzenamine, 3-amino-4-bromonitrobenzene, 2-bromo-5-nitro-phenylamine, 2-bromo-5-nitrophenylamine, pubchem21903, 2-bromo 5-nitroaniline, 2-bromo-5-nitro-aniline, 2-bromo-5-nitro aniline, acmc-2098ai
PubChem CID 82607
IUPAC navn 2-bromo-5-nitroaniline
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-nitroaniline
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 138°C to 142°C
Farve Khaki to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble in water
Formel vægt 217.02
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Fine Crystalline Needles
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-5-nitroaniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.