Få mere at vide
2-Bromo-5-nitroaniline, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11377755
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11377755
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L02597.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10403-47-1
Molekylær formel C6H5BrN2O2
Molekylvægt (g/mol) 217.022
MDL nummer MFCD00051578
InChI nøgle BAAUCXCLMDAZEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2-bromo-5-nitro, 2-bromo-5-nitrobenzenamine, 3-amino-4-bromonitrobenzene, 2-bromo-5-nitro-phenylamine, 2-bromo-5-nitrophenylamine, pubchem21903, 2-bromo 5-nitroaniline, 2-bromo-5-nitro-aniline, 2-bromo-5-nitro aniline, acmc-2098ai
PubChem CID 82607
IUPAC navn 2-bromo-5-nitroaniline
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])N)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-nitroaniline
Smeltepunkt 137°C to 141°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2803492
Formel vægt 217.02
Procent renhed 98%