Få mere at vide
2-brom-5-methylbenzoesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15495707
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15495707 5 g 5g
15485707 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32927.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6967-82-4 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6967-82-4
Molekylær formel C8H7BrO2
Molekylvægt (g/mol) 215.046
MDL nummer MFCD00079722
InChI nøgle ZXMISUUIYPFORW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-methyl-benzoic acid, 6-bromo-m-toluic acid, 2-bromo-5-methyl benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-5-methyl, 4-bromo-3-carboxytoluene, pubchem2166, acmc-1b7tl, ksc357q9r, 2-bromanyl-5-methyl-benzoic acid, 2-bromo-5-methylbenzoic acid
PubChem CID 228080
IUPAC navn 2-brom-5-methylbenzoesyre
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)Br)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-methylbenzoic acid
Mængde 5 g
Formel vægt 215.05
Procent renhed 98%