Få mere at vide
2-Bromo-5-methoxytoluene, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10407202 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10407202 5 g Glass bottle 5g
10083450 25 g Glass bottle 25g
10167413 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10407202 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 294030050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 27060-75-9
Molekylær formel C8H9BrO
Molekylvægt (g/mol) 201.06
MDL nummer MFCD00060687
InChI nøgle BLZNSXFQRKVFRP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-methoxytoluene, 4-bromo-3-methylanisole, benzene, 1-bromo-4-methoxy-2-methyl, 4-bromo-3-methyl-anisole, unii-okr329132j, 1-bromo-2-methyl-4-methoxybenzene, 1-brom-4-methoxy-2-methylbenzol, pubchem3796, 3-methyl-4-bromoanisole, acmc-1cg4z
PubChem CID 117915
IUPAC navn 1-bromo-4-methoxy-2-methylbenzene
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)OC)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-methoxytoluene
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 0.9100g/mL
Kogepunkt 111.0°C to 112.0°C (15.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.5600 to 1.5620
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.91
Formel vægt 201.06
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid