Få mere at vide
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide, 97%
Artikelnummer. 15462399
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15462399 25 g 25g
15452399 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462399 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64963.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19614-12-1 | C8H8Br2O | 279.959 g/mol
Ansat som et vigtigt mellemprodukt til råmateriale til organisk syntese, agrokemisk, farmaceutisk og farvestofområdet
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse Anvendes
som et vigtigt mellemprodukt til råmateriale til organisk
syntese
, agrokemiske, farmaceutiske og farvestoffers område Opløselighed
Opløselig i varm methanol. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19614-12-1
Molekylær formel C8H8Br2O
Molekylvægt (g/mol) 279.959
MDL nummer MFCD00078664
InChI nøgle MURVUTUZSUEIGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-methoxybenzyl bromide, 1-bromo-2-bromomethyl-4-methoxybenzene, 2-bromo-5-methoxybenzylbromide, 4-bromo-3-bromomethyl anisole, 2-bromo-5-methoxy-benzyl bromide, benzene, 1-bromo-2-bromomethyl-4-methoxy, 4-bromo-3-bromomethyl-1-methoxybenzene, pubchem18176, acmc-20a5x2, 4-bromo3-bromomethylanisole
PubChem CID 3525951
IUPAC navn 1-brom-2-(brommethyl)-4-methoxybenzen
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)Br)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Smeltepunkt 90°C to 94°C (literature)
Farve Hvid
Mængde 25 g
FN nummer UN3261
Beilstein 1945118
Opløselighedsinformation Soluble in hot methanol. Slightly soluble in water.
Formel vægt 279.96
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof