Få mere at vide
2-brom-5-methoxybenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410110
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410110 250 mg 250mg
11420110 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11410110 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50608.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138642-47-4
Molekylær formel C8H6BrNO
Molekylvægt (g/mol) 212.046
MDL nummer MFCD01861260
InChI nøgle ZQONVYONOASKIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile,2-bromo-5-methoxy, 2-bromo-5-methoxybenzenecarbonitrile, 4-bromo-3-cyanoanisole, acmc-20ag98, 2-bromo-5-methoxy benzonitrile, 2-bromo-5-methoxybenzonitrile, 2-bromanyl-5-methoxy-benzenecarbonitrile
PubChem CID 21784096
IUPAC navn 2-brom-5-methoxybenzonitril
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)Br)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-methoxybenzonitrile
Mængde 250 mg
FN nummer UN3439
Formel vægt 212.05
Procent renhed 98%