Learn More
2-Bromo-5-methoxybenzoesyre, 98+%
Product Code. 11474963
Change view
Click to view available options
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11474963 10 g 10g
11484963 50 g 50g
11494963 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11474963 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12261.09
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
CAS: 22921-68-2 | C8H7BrO3 | 231,045 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22921-68-2
Molekylær formel C8H7BrO3
Molekylvægt (g/mol) 231.045
MDL nummer MFCD00020214
InChI nøgle ODHJOROUCITYNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-m-anisic acid, 2-bromo-5-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 2-bromo-5-methoxy, 5-methoxy-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-5-methoxy-benzoic acid, pubchem2674, acmc-1clk6, ksc205k0l, rarechem al be 1111, 2-bromo-5-methoxy benzoic acid
PubChem CID 89906
IUPAC navn 2-brom-5-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)Br)C(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Smeltepunkt 156°C to 160°C
Lugt Odorless
Mængde 10 g
Beilstein 639763
Formel vægt 231.05
Procent renhed ≥98%