Få mere at vide
2-brom-5-methoxybenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10587814 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10587814 5 g Glasflaske 5g
1 options
Artikelnummer. 10587814 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398930050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid
CAS 22921-68-2
Smeltepunkt 158.0°C to 160.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H7BrO3
Mængde 5 g
Synonym 6-bromo-m-anisic acid, 2-bromo-5-methoxybenzoicacid, benzoic acid, 2-bromo-5-methoxy, 5-methoxy-2-bromobenzoic acid, 2-bromo-5-methoxy-benzoic acid, pubchem2674, acmc-1clk6, ksc205k0l, rarechem al be 1111, 2-bromo-5-methoxy benzoic acid
InChI nøgle ODHJOROUCITYNF-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)Br)C(=O)O
IUPAC navn 2-brom-5-methoxybenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 231.04
PubChem CID 89906
Formel vægt 231.04
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-5-methoxybenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.