Få mere at vide
2-Bromo-5-iodobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324126
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324126 5 g 5g
11314126 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324126 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19247.06
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25252-00-0
Molekylær formel C7H4BrIO2
Molekylvægt (g/mol) 326.915
MDL nummer MFCD00079716
InChI nøgle QPKKBDSNZFSSOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-iodobenzoicacid, 2-bromo-5-iodo-benzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-5-iodo, pubchem3787, acmc-209gii, intermediates-zcf02680, ksc497i9t, zerenex e/9071914, 2-bromo-5-iodobenzoic acid
PubChem CID 2735572
IUPAC navn 2-brom-5-iodbenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1I)C(=O)O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-iodobenzoic acid
Smeltepunkt 174°C to 176°C
Mængde 5 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 326.92
Procent renhed 97%