Få mere at vide
2-bromo-5-hydroxybenzaldehyd, 95%
Beskrivelse
2-Brom-5-hydroxybenzaldehyd er en nyttig reaktant, der anvendes til syntese af PDE4-hæmmere, BCL-XL og annullere cellevæksthæmmere. Også en reaktant, der anvendes til fremstilling af mange farmaceutiske midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Brom-5-hydroxybenzaldehyd er en nyttig reaktant, der anvendes til syntese af PDE4-hæmmere, BCL-XL og annullere cellevæksthæmmere. Også en reaktant, der anvendes til fremstilling af mange farmaceutiske midler.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, dichlormethan og ethylacetat.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 130 °C til 135 °C |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 2079921 |
| Synonym | 4-bromo-3-formylphenol, 2-bromo-5-hydroxy-benzaldehyde, 2-bromo-5-hydroxy benzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-5-hydroxy, 2-bromo-5-hydroxybenzadehyde, benzaldehyde,2-bromo-5-hydroxy, pubchem14430, acmc-209haw, 6-brom-3-oxy-benzaldehyd |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform, dichlorometan og ethylacetat. |
| Formel vægt | 201.02 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Fast stof |