Få mere at vide
2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde, 95%
Artikelnummer. 15472279
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15472279 5 g 5g
15482279 25 g 25g
15492279 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15472279 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64884.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2973-80-0 | C7H5BrO2 | 201.02 g/mol
2-Brom-5-hydroxybenzaldehyd er en nyttig reaktant, der anvendes til syntese af PDE4-hæmmere, BCL-XL og annullere cellevæksthæmmere. Også en reaktant, der anvendes til fremstilling af mange farmaceutiske midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Brom-5-hydroxybenzaldehyd er en nyttig reaktant, der anvendes til syntese af PDE4-hæmmere, BCL-XL og annullere cellevæksthæmmere. Også en reaktant, der anvendes til fremstilling af mange farmaceutiske midler.
Opløselighed
Opløselig i chloroform, dichlormethan og ethylacetat.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2973-80-0
Molekylær formel C7H5BrO2
Molekylvægt (g/mol) 201.02
MDL nummer MFCD03033065
InChI nøgle SCRQAWQJSSKCFN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 387179
IUPAC navn 2-brom-5-hydroxybenzaldehyd
SMIL OC1=CC(C=O)=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Smeltepunkt 130°C to 135°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3077
Beilstein 2079921
Synonym 4-bromo-3-formylphenol, 2-bromo-5-hydroxy-benzaldehyde, 2-bromo-5-hydroxy benzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-5-hydroxy, 2-bromo-5-hydroxybenzadehyde, benzaldehyde,2-bromo-5-hydroxy, pubchem14430, acmc-209haw, 6-brom-3-oxy-benzaldehyd
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,dichloromethane and ethyl acetate.
Formel vægt 201.02
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof