Få mere at vide
2-Bromo-5-fluorotoluene, 98+%
Artikelnummer. 15493027
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15493027 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15493027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11112.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 452-63-1 | C7H6BrF | 189.03 g/mol
2-Brom-5-fluortoluen bruges til at fremstille andre kemikalier. Det kan producere 2-brom-5-fluor-benzoesyre. Reaktionen sker med reagens KMnO4, opløsningsmiddel H2O og andre opvarmningsbetingelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Brom-5-fluortoluen bruges til at fremstille andre kemikalier. Det kan producere 2-brom-5-fluor-benzoesyre. Reaktionen sker med reagens KMnO4, opløsningsmiddel H2O og andre opvarmningsbetingelser.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-fluorotoluene
CAS 452-63-1
Tæthed 1.495
Kogepunkt 169°C to 170°C
Flammepunkt 70°C
Molekylær formel C7H6BrF
Brydningsindeks 1.526
MDL nummer MFCD00017921
Mængde 5 g
Beilstein 1859121
Synonym 2-bromo-5-fluorotoluene, 3-fluoro-6-bromotoluene, 2-bromo-5-fluoro toluene, benzene, 1-bromo-4-fluoro-2-methyl, 5-fluoro-2-bromotoluene
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
InChI nøgle RJPNVPITBYXBNB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC(F)=CC=C1Br
IUPAC navn 1-brom-4-fluor-2-methylbenzen
Molekylvægt (g/mol) 189.03
PubChem CID 96743
Formel vægt 189.03
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-5-fluorotoluene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-5-fluorotoluene