Få mere at vide
2-brom-5-fluortoluen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081226
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11478993
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11112.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 452-63-1 | C7H6BrF | 189.027 g/mol
2-Brom-5-fluortoluen bruges til at fremstille andre kemikalier. Det kan producere 2-brom-5-fluor-benzoesyre. Reaktionen sker med reagens KMnO4, opløsningsmiddel H2O og andre opvarmningsbetingelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Brom-5-fluortoluen bruges til at fremstille andre kemikalier. Det kan producere 2-brom-5-fluor-benzoesyre. Reaktionen sker med reagens KMnO4, opløsningsmiddel H2O og andre opvarmningsbetingelser.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 452-63-1
Molekylær formel C7H6BrF
Molekylvægt (g/mol) 189.027
MDL nummer MFCD00017921
InChI nøgle RJPNVPITBYXBNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-fluorotoluene, 3-fluoro-6-bromotoluene, 2-bromo-5-fluoro toluene, benzene, 1-bromo-4-fluoro-2-methyl, 5-fluoro-2-bromotoluene, 1-bromo-4-fluoro-2-methyl-benzene, pubchem1603, 2-bromo-5fluorotoluene, acmc-1acnn, 2-bromo-5-fluoro-toluene
PubChem CID 96743
IUPAC navn 1-brom-4-fluor-2-methylbenzen
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-fluorotoluene
Tæthed 1.495
Kogepunkt 169°C to 170°C
Flammepunkt 70°C (158°F)
Brydningsindeks 1.526
Mængde 25 g
Beilstein 1859121
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
Formel vægt 189.03
Procent renhed ≥98%