Få mere at vide
2-brom-5-fluortoluen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478993
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11478993 25 g 25g
11488993 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478993 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11112.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 452-63-1 | C7H6BrF | 189.027 g/mol
2-Brom-5-fluortoluen bruges til at fremstille andre kemikalier. Det kan producere 2-brom-5-fluor-benzoesyre. Reaktionen sker med reagens KMnO4, opløsningsmiddel H2O og andre opvarmningsbetingelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Brom-5-fluortoluen bruges til at fremstille andre kemikalier. Det kan producere 2-brom-5-fluor-benzoesyre. Reaktionen sker med reagens KMnO4, opløsningsmiddel H2O og andre opvarmningsbetingelser.
Opløselighed
Vanskelig at blande.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 452-63-1
Molekylær formel C7H6BrF
Molekylvægt (g/mol) 189.027
MDL nummer MFCD00017921
InChI nøgle RJPNVPITBYXBNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-fluorotoluene, 3-fluoro-6-bromotoluene, 2-bromo-5-fluoro toluene, benzene, 1-bromo-4-fluoro-2-methyl, 5-fluoro-2-bromotoluene, 1-bromo-4-fluoro-2-methyl-benzene, pubchem1603, 2-bromo-5fluorotoluene, acmc-1acnn, 2-bromo-5-fluoro-toluene
PubChem CID 96743
IUPAC navn 1-brom-4-fluor-2-methylbenzen
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-fluorotoluene
Tæthed 1.495
Kogepunkt 169°C to 170°C
Flammepunkt 70°C (158°F)
Brydningsindeks 1.526
Mængde 25 g
Beilstein 1859121
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
Formel vægt 189.03
Procent renhed ≥98%