Få mere at vide
2-brom-5-fluorphenyl isothiocyanat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10312315
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10312315 5 g 5g
10205402 1 g 1g
10260983 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10312315 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01713DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175205-35-3
Molekylær formel C7H3BrFNS
Molekylvægt (g/mol) 232.07
MDL nummer MFCD00673194
InChI nøgle SSLVXFSUADEZBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate, 2-bromo-4-fluorophenylisothiocyanate, pubchem5018, acmc-20ao2g, 2-bromo-4-fluorobenzenisothiocyanate, benzene,1-bromo-4-fluoro-2-isothiocyanato, 2-bromo-4-fluorophenyl isothiocyanate, tech., benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-isothiocyanato, 2-bromanyl-4-fluoranyl-1-isothiocyanato-benzene, benzene, 2-bromo-4-fluoro-1-isothiocyanato-9ci
PubChem CID 2736332
IUPAC navn 2-brom-4-fluor-1-isothiocyanatobenzen
SMIL FC1=CC=C(N=C=S)C(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-fluorophenyl isothiocyanate
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 232.08
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk