Få mere at vide
2-brom-5-fluorbenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387486
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387486 1 g 1g
11397486 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387486 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09553.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112399-50-5 | C7H5Br2F | 267.923 g/mol
Det er et vigtigt farmaceutisk mellemprodukt. Alkylering afβ -aminoester la med 2-brom-5-fluorbenzylbromid giver benzazepiner som et hvidt fast stof efter silicagelkromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et vigtigt farmaceutisk mellemprodukt. Alkylering afβ -aminoester la med 2-brom-5-fluorbenzylbromid giver benzazepiner som et hvidt fast stof efter silicagelkromatografi.
Opløselighed Vanskelig at blande i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler. Sørg for ventilation. Beskyt mod elektrostatiske opladninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112399-50-5
Molekylær formel C7H5Br2F
Molekylvægt (g/mol) 267.923
MDL nummer MFCD00042187
InChI nøgle CZLWYKAZAVYQIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-fluorobenzyl bromide, 1-bromo-2-bromomethyl-4-fluorobenzene, 5-fluoro-2-bromobenzyl bromide, 2-bromo-5-fluorobenzylbromide, benzene, 1-bromo-2-bromomethyl-4-fluoro, alpha,2-dibromo-5-fluorotoluene, pubchem1953, acmc-1bt22, ksc493i2h, 2-bromo-5-fluoro benzyl bromide
PubChem CID 517972
IUPAC navn 1-brom-2-(brommethyl)-4-fluorbenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)CBr)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-fluorobenzyl bromide
Smeltepunkt 33°C to 36°C
Kogepunkt 89°C to 90°C (1 mmHg)
Brydningsindeks 1.59
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Beilstein 4177658
Opløselighedsinformation Difficult to mix in water.
Formel vægt 267.92
Procent renhed 97%