Få mere at vide
2-brom-5-fluorbenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15498148
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15498148 5 g 5g
15488148 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498148 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61596.06
Request Bulk or Custom Format
2-Brom-5-fluorbenzylalkohol bruges som mellemprodukter i farmaceutisk og organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Brom-5-fluorbenzylalkohol bruges som mellemprodukter i farmaceutisk og
organisk syntese.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på et køligt, mørkt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra uforenelige materialer såsom oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 202865-66-5
Molekylær formel C7H6BrFO
Molekylvægt (g/mol) 205.03
MDL nummer MFCD00142876
InChI nøgle HXGZPMHPSBJMKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-fluorobenzyl alcohol, 2-bromo-5-fluorophenyl methanol, 2-bromo-5-fluorobenzylalcohol, benzenemethanol, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluorophenyl methan-1-ol, buttpark 87\01-69, 2-bromo-5-fluorbenzyl alcohol, pubchem1963, acmc-1cs63, bromo-5-fluorobenzyl alcohol
PubChem CID 2773349
IUPAC navn (2-brom-5-fluorphenyl)methanol
SMIL OCC1=C(Br)C=CC(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-fluorobenzyl alcohol
Smeltepunkt 91°C to 94°C
Farve Gul
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 205.02
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof