Få mere at vide
2-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11914551 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11914551 5 g Glass bottle 5g
11904551 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11914551 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442570050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 40161-55-5
Molekylær formel C7H3BrF4
Molekylvægt (g/mol) 243.00
MDL nummer MFCD00042493
InChI nøgle AJLIJYGWAXPEOK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-fluorobenzotrifluoride, 4-bromo-1-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-bromobenzotrifluoride, 4-fluoro-3-trifluoromethyl bromobenzene, 5-bromo-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, 5-bromo-2-fluoro-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-bromo benzotrifluoride, 1-bromo-4-fluoro-3-trifluoromethyl benzene, benzene, 4-bromo-1-fluoro-2-trifluoromethyl, acmc-209j4s
PubChem CID 2736325
IUPAC navn 4-bromo-1-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
SMIL FC1=CC=C(Br)C=C1C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.7500g/mL
Kogepunkt 136°C to 143°C
Flammepunkt 63°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.75
Formel vægt 243
Procent renhed 97%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.