Få mere at vide
2-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11476906
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11476906 25 g 25g
11456906 1 g 1g
11466906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476906 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24005.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40161-55-5
Molekylær formel C7H3BrF4
Molekylvægt (g/mol) 243.00
MDL nummer MFCD00040937
InChI nøgle AIDVAZGOACECLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-fluorobenzotrifluoride, 1-bromo-4-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, 1-bromo-2-trifluoromethyl-4-fluorobenzene, 4-fluoro-2-trifluoromethyl bromobenzene, 2-bromo-alpha,alpha,alpha,5-tetrafluorotoluene, benzene, 1-bromo-4-fluoro-2-trifluoromethyl, 2-bromo-5-fluoro benzotrifluoride, pubchem1637, pubchem1643
PubChem CID 520983
IUPAC navn 1-bromo-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
SMIL FC1=CC(=C(Br)C=C1)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-fluorobenzotrifluoride
Tæthed 1.72
Kogepunkt 136°C
Flammepunkt 63°C (145°F)
Brydningsindeks 1.465
Mængde 25 g
Beilstein 2643544
Formel vægt 243
Procent renhed 97%