Få mere at vide
2-brom-5-fluorbenzonitril, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471567
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11471567 5 g 5g
11481567 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11471567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24989.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 57381-39-2 | C7H3BrFN | 200.01 g/mol
2-brom-5-fluorbenzonitril bruges til syntese af pyrimidinfunktionelle forbindelser, der fungerer som αGABAA 2/α 3 bindingssted-agonister anvendt til behandling af angstlidelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-brom-5-fluorbenzonitril anvendes til syntese af pyrimidinfunktionelle forbindelser, der fungerer som αGABAA 2/α 3 bindingssted-agonister anvendt til behandling af angstlidelser.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57381-39-2
Molekylær formel C7H3BrFN
Molekylvægt (g/mol) 200.01
MDL nummer MFCD00142875
InChI nøgle MDHNVHCZDCSTMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-fluorobenzenecarbonitrile, 2-bromo-5-fluoro-benzonitrile, benzonitrile, 2-bromo-5-fluoro, 2-cyano-4-fluorobromobenzene, pubchem3218, bromofluorobenzonitrile2, acmc-1awgr, brc6h3 f cn, ksc496i7h, 2-bromo-5-fluorobenzonitrile
PubChem CID 93654
IUPAC navn 2-brom-5-fluorbenzonitril
SMIL FC1=CC=C(Br)C(=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-fluorobenzonitrile
Smeltepunkt 88°C to 92°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 8678330
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 200.01
Procent renhed ≥98%