Få mere at vide
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11456057
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11456057 5 g 5g
11466057 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25071.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 94569-84-3 | C7H4BrFO | 203.01 g/mol
2-brom-5-fluorbenzaldehyd bruges som en forløber for syntesen af 5-fluor-3-substituerede benzoxaboroler, som bruges i materialevidenskab som molekylære receptorer, byggesten i krystalteknik, som steroidkonjugater til molekylær prægning, farvestoffer og biosensorer af carboxylsyre-alfa-hydroxysyresensorer. Det anvendes også i syntesen af 5-arylindazolo[3,2-b]quinazolin-7(5H)-on ved at reagere med 2-amino-N'-arylbenzohydrazid i nærvær af kobber(I)bromid ved reaktionen af Ullmann-typen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-brom-5-fluorbenzaldehyd bruges som en forløber for syntesen af 5-fluor-3-substituerede benzoxaboroler, som bruges i materialevidenskab som molekylære receptorer, byggesten i krystalteknik, som steroidkonjugater til molekylær prægning, farvestoffer og biohydroxyl-carboxylsyresensorer af alfa-hydroxyl-syresensorer. Det bruges også til syntese af 5-arylindazolo[3,2-b]quinazolin-7(5H)-on ved at reagere med 2-amino-N′ -arylbenzohydrazid i nærvær af kobber(I)bromid ved reaktionen af Ullmann-typen.
Opløselighed Opløselig i
methanol.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt og godt ventileret sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94569-84-3
Molekylær formel C7H4BrFO
Molekylvægt (g/mol) 203.01
MDL nummer MFCD00142872
InChI nøgle CJUCIKJLMFVWIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluorobenzaldhyde, 5-fluoro-2-bromo benzaldehyde, 2-bromo-5-fluoro-benzaldehyde, pubchem1418, acmc-209rsk, ksc494g0d, 2-bromo-5-fluoro benzaldehyde, 2-bromo-5-fluorobenzaldehyde
PubChem CID 2773321
IUPAC navn 2-brom-5-fluorbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)C=O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Smeltepunkt 51°C to 56°C
Flammepunkt 87°C (190°F)
Mængde 5 g
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 203.01
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde