Få mere at vide
2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10133244 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10133244 1 g Glass bottle 1g
10143244 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10133244 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398910010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94569-84-3
Molekylær formel C7H4BrFO
Molekylvægt (g/mol) 203.01
MDL nummer MFCD00142872
InChI nøgle CJUCIKJLMFVWIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluorobenzaldhyde, 5-fluoro-2-bromo benzaldehyde, 2-bromo-5-fluoro-benzaldehyde, pubchem1418, acmc-209rsk, ksc494g0d, 2-bromo-5-fluoro benzaldehyde, 2-bromo-5-fluorobenzaldehyde
PubChem CID 2773321
IUPAC navn 2-bromo-5-fluorobenzaldehyde
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)C=O)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 51°C to 56°C
Flammepunkt 87°C
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel FC6H3(Br)CHO
Mængde 1 g
Formel vægt 203.01
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-5-fluorobenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.