Få mere at vide
2-Bromo-5-fluoroanisole, 97%
Artikelnummer. 11491200
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11491200 25 g 25g
11446440 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11491200 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26325.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 450-88-4 | C7H6BrFO | 205.03 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 450-88-4
Molekylær formel C7H6BrFO
Molekylvægt (g/mol) 205.03
MDL nummer MFCD04973752
InChI nøgle KGYXKRGMSUHYCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-fluoroanisole, benzene, 1-bromo-4-fluoro-2-methoxy, 1-bromo-4-fluoro-2-methoxy-benzene, 2-methoxy-4-fluorobromobenzene, buttpark 87\07-62, pubchem4091, acmc-1ct2m, ksc494a1p, bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
PubChem CID 7018043
IUPAC navn 1-brom-4-fluor-2-methoxybenzen
SMIL COC1=CC(F)=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-fluoroanisole
Tæthed 1.599
Kogepunkt 143°C to 145°C
Flammepunkt 90°C (194°F)
Brydningsindeks 1.546
Mængde 25 g
Formel vægt 205.03
Procent renhed 97%