Få mere at vide
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-5-fluoroaniline |
| Smeltepunkt | 43°C to 47°C |
| Kogepunkt | 109°C to 110°C (15.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 110°C |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Emballage | Glass Bottle |
| Lineær formel | BrC6H3(F)NH2 |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 190.01 |
| Procent renhed | 99% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Bromo-5-fluoroaniline
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?