Få mere at vide
2'-Bromo-5'-fluoroacetophenone, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15487768
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15487768 250 mg 250mg
15467768 1 g 1g
15477768 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15487768 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61261.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
2′-Bromo-5′-fluoroacetophenone is used in the synthesis of oxabicyclic compounds. It is also used in the enantioselective synthesis of chiral 3-aryl-1-indanone molecules.
Solubility
Soluble in methanol.
Notes
Light Sensitive. Store in cool, well ventilated area. Keep container tightly closed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1006-33-3
Molekylær formel C8H6BrFO
Molekylvægt (g/mol) 217.04
MDL nummer MFCD07780635
InChI nøgle BQXROZQUDCJBBY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 22736080
IUPAC navn 1-(2-bromo-5-fluorophenyl)ethanone
SMIL CC(=O)C1=C(Br)C=CC(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Bromo-5'-fluoroacetophenone
Kogepunkt 144°C (18 mmHg)
Brydningsindeks 1.5525
Mængde 250 mg
Synonym 2'-bromo-5'-fluoroacetophenone, 1-2-bromo-5-fluorophenyl ethanone, 2-bromo-5-fluoroacetophenone, 1-2-bromo-5-fluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-bromo-5-fluorophenyl, 1-2-bromo-5-fluoro-phenyl ethanone, ethanone,1-2-bromo-5-fluorophenyl, pubchem3214, acmc-1btyq, ksc499c4f
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 217.04
Procent renhed 98%