Få mere at vide
2-Bromo-5-chlorobenzoic acid, 98+%
Artikelnummer. 11489332
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489332 25 g 25g
11469332 1 g 1g
11479332 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11489332 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10103.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 21739-93-5 | C7H4BrClO2 | 235.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21739-93-5
Molekylær formel C7H4BrClO2
Molekylvægt (g/mol) 235.46
MDL nummer MFCD00013982
InChI nøgle RBCPJQQJBAQSOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromo-3-chlorobenzoic acid, benzoic acid, 2-bromo-5-chloro, 2-bromo-5-chloro-benzoic acid, 5-chloro-2-bromobenzoic acid, pubchem3584, acmc-1co7w, 2-bromo-5-chlorobenzoicacid, ksc204k2j, benzoicacid, 2-bromo-5-chloro, zerenex e/9071908
PubChem CID 89027
IUPAC navn 2-brom-5-chlorbenzoesyre
SMIL OC(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Bromo-5-chlorobenzoic acid
Smeltepunkt 152°C to 156°C
Lugt Odorless
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2442261
Formel vægt 235.46
Procent renhed ≥98%