Få mere at vide
2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 64°C to 68°C (literature) |
| Farve | Gul |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 10423891 |
| Formel vægt | 219.46 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Krystallinsk |